Learn More
5-Nitromuracile, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11449673
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11449673 25 g 25g
11459673 100 g 100g
11469673 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11449673 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12448.14
 Article restreint
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 611-08-5 | C4H3N3O4 | 157.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 611-08-5
Formule moléculaire C4H3N3O4
Poids moléculaire (g/mol) 157.09
Numéro MDL MFCD00006021
Clé InChI TUARVSWVPPVUGS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-nitrouracil, 2,4-dihydroxy-5-nitropyrimidine, 5-nitropyrimidine-2,4-diol, uracil, 5-nitro, 5-nitropyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 5-nitro, 5-nitro-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione, 4-hydroxy-5-nitropyrimidin-2 1h-one, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione-5-nitro, 5-nitrouracil 2,4-dihydroxy-5-nitropyrimidine
CID PubChem 69135
ChEBI CHEBI:60763
Nom IUPAC 5-nitro-1H-pyrimidine-2,4-dione
SMILES [O-][N+](=O)C1=CNC(=O)NC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Nitrouracil
Point de fusion ∼300°C
Quantité 25 g
Beilstein 10410
Poids de la formule 157.09
Pourcentage de pureté ≥98%