Learn More
5-Nitrouracile, TRC
Code produit 30471810
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30471810 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30471810 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN59600010G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Nitrouracil
CAS 611-08-5
Formule moléculaire C4 H3 N3 O4
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C4H3N3O4/c8-3-2(7(10)11)1-5-4(9)6-3/h1H,(H2,5,6,8,9)
SMILES [O-][N+](=O)C1=CNC(=O)NC1=O
Nom IUPAC 5-nitro-1H-pyrimidine-2,4-dione
Poids moléculaire (g/mol) 157.08
Poids de la formule 157.0124