Learn More
5-Nitrouracile, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Nitrouracil |
| CAS | 611-08-5 |
| Formule moléculaire | C4 H3 N3 O4 |
| Quantité | 50 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H3N3O4/c8-3-2(7(10)11)1-5-4(9)6-3/h1H,(H2,5,6,8,9) |
| SMILES | [O-][N+](=O)C1=CNC(=O)NC1=O |
| Nom IUPAC | 5-nitro-1H-pyrimidine-2,4-dione |
| Poids moléculaire (g/mol) | 157.08 |
| Poids de la formule | 157.0124 |