Learn More
5-nitrovanilline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11492467
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11492467 100 g 100g
11472467 5 g 5g
11482467 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11492467 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14296.22
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 6635-20-7 | C8H7NO5 | 197.146 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6635-20-7
Formule moléculaire C8H7NO5
Poids moléculaire (g/mol) 197.146
Numéro MDL MFCD00007118
Clé InChI ZEHYRTJBFMZHCY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-nitrovanillin, 4-hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzaldehyde, vanillin, 5-nitro, benzaldehyde, 4-hydroxy-3-methoxy-5-nitro, 3-methoxy-4-hydroxy-5-nitrobenzaldhyde, 3-methoxy-4-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde, 4-hydroxy-3-methoxy-5-nitro-benzaldehyde, 4-hydroxy-3-nitro-5-methoxybenzaldehyde, 4-hydroxy-5-methoxy-3-nitrobenzaldehyde, 5-nitrovanilline
CID PubChem 81134
ChEBI CHEBI:48385
SMILES COC1=CC(=CC(=C1O)[N+](=O)[O-])C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Nitrovanillin
Point de fusion 174°C to 178°C
Quantité 100 g
Beilstein 1973746
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 197.15
Pourcentage de pureté 97%