Learn More
Nonan-5-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15215998 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
Conditionnement:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15215998 5 mL 5mL
15225998 25 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15215998 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 390000050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 623-93-8
Formule moléculaire C9H20O
Poids moléculaire (g/mol) 144.26
Clé InChI FCBBRODPXVPZAH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-nonanol, dibutylcarbinol, dibutyl carbinol, 5-nonyl alcohol, nonanol-5, acmc-1bc2t, di-n-butyl carbinol, 5-nonanol 25g, 5-nonanol gc, 5-nonanol, puriss gc
CID PubChem 12202
Nom IUPAC nonan-5-ole
SMILES CCCCC(CCCC)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Nonanol
Point de fusion 5.0°C
Densité 0.8200g/mL
Point d’ébullition 194.0°C to 196.0°C
Point d’éclair 77°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Formule linéaire CH3(CH2)3CH(OH)(CH2)2CH3
Indice de réfraction 1.429
Quantité 5 mL
Gravité spécifique 0.82
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Poids de la formule 144.26
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Nonanol, 97%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.