Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Nonanol |
| Point de fusion | 5.0°C |
| Densité | 0.8200g/mL |
| Point d’ébullition | 194.0°C to 196.0°C |
| Point d’éclair | 77°C |
| Spectre IR | Authentic |
| Plage de pourcentage du dosage | 96% min. (GC) |
| Formule linéaire | CH3(CH2)3CH(OH)(CH2)2CH3 |
| Indice de réfraction | 1.429 |
| Quantité | 25 mL |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 5-Nonanol, 97%
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P362-Enlever les vêtements contaminés.