Learn More
5-nonanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Le 5-nonanol est utilisé comme intermédiaire dans la recherche chimique. Il est utilisé comme substance naturelle et extractive.
Solubilité
Soluble dans l’eau (0,46 mg/ml à 15°C) et dans le chloroforme.
Remarques
Incompatible ma
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Nonanol |
| CAS | 623-93-8 |
| Point de fusion | 5°C |
| Densité | 0.826 |
| Point d’ébullition | 194°C to 196°C |
| Point d’éclair | 96°C (204°F) |
| Formule moléculaire | C9H20O |
| Indice de réfraction | 1.429 |
| Numéro MDL | MFCD00021944 |
| Quantité | 25 g |
| Afficher plus |