Learn More
5-nonanone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10551601 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10551601 100 mL Flacon en verre 100mL
10457000 25 mL Flacon en verre 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10551601 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 159761000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 502-56-7 | C9H18O | 142.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 502-56-7
Formule moléculaire C9H18O
Poids moléculaire (g/mol) 142.24
Numéro MDL MFCD00009484
Clé InChI WSGCRAOTEDLMFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-nonanone, dibutyl ketone, butyl ketone, 5-oxononane, di-n-butyl ketone, unii-v8b2y1bz3s, hsdb 921, v8b2y1bz3s, n-c4h9 2co, dibutylketon
CID PubChem 10405
Nom IUPAC nonan-5-one
SMILES CCCCC(=O)CCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Nonanone
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -50.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8200g/mL
Point d’ébullition 186.0°C to 187.0°C
Point d’éclair 65°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)3CO(CH2)3CH3
Indice de réfraction 1.4180 to 1.4200
Quantité 100 mL
Beilstein 01, I, 365
Gravité spécifique 0.82
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol;, very soluble in diethyl ether, chloroform.
Poids de la formule 142.24
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide