Learn More
5-norbornène-2-carboxaldéhyde, mélange d’endo et d’exo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10685002 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
10685002 100 g Flacon en verre 100g
10341514 5 g Flacon en verre 5g
10523121 25 g Flacon en verre 25g
3 options
Code produit. 10685002
Marque: Thermo Scientific Acros 149101000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5453-80-5 | C8H10O | 122.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5453-80-5
Formule moléculaire C8H10O
Poids moléculaire (g/mol) 122.17
Numéro MDL MFCD00167568
Clé InChI AJIBZRIAUXVGQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-norbornene-2-carboxaldehyde, bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxaldehyde, bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carbaldehyde, 2-formyl-5-norbornene, 5-formylbicyclohept-2-ene, 5-norbornene-2-carbaldehyde, 5-norbornane-2-carboxaldehyde, bicyclo 2.2.1 hept-2-ene-5-carbaldehyde
CID PubChem 95117
Nom IUPAC Bicyclo[2.2.1]hept-2-ene-5-carbalaldéhyde
SMILES C1C2CC(C1C=C2)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Norbornene-2-carboxaldehyde
Note relative au nom 90-95%
% min. CAS 90.0
% max. CAS 100.0
Densité 1.0180g/mL
Point d’ébullition 67°C to 70°C (12.0 mmHg)
Point d’éclair 50.6°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4870 to 1.492
Quantité 100 g
Gravité spécifique 1.018
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 122.17
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Norbornene-2-carboxaldehyde, mixture of endo and exo
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.