Learn More
5-Norbornène-2-carboxaldéhyde, endo + exo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11481537
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. Quantité unitSize
11481537 25 g 25g
11491537 100 g 100g
2 options
Code produit. 11481537
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B24973.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5453-80-5 | C8H10O | 122.167 g/mol
5-Norbornene-2-carboxaldehyde was used in transition metal-catalyzed synthesis of norbornene-derived homopolymers having pendent t-Boc-protected quinizarin moieties for patterned fluorescence images. It acts as Diels-Alder adduct of acrolein and cyclopentadiene. It can be used as protected form of acrolein, from which the double bond may be liberated by cycloreversion, e.g. in a useful synthesis of 2-vinylimidazole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 5-norbornène-2-carboxaldéhyde a servi à la synthèse catalysée par des métaux de transition d’homopolymères dérivés du norbornène ayant des fractions de quinizarine protégées par des t-Boc pendants pour des images de fluorescence à motifs. Il agit comme adduit Diels-Alder de l’acroléine et du cyclopentadiène. Il peut servir de forme protégée d’acroléine, à partir de laquelle la double liaison peut être libérée par cycloréversion, p. ex. dans une synthèse utile de 2-vinylimidazole.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart de l’air et des agents oxydants. Sensible à l’air. Stocker sous gaz inerte sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5453-80-5
Formule moléculaire C8H10O
Poids moléculaire (g/mol) 122.167
Numéro MDL MFCD00167568
Clé InChI AJIBZRIAUXVGQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-norbornene-2-carboxaldehyde, bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxaldehyde, bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carbaldehyde, 2-formyl-5-norbornene, 5-formylbicyclohept-2-ene, 5-norbornene-2-carbaldehyde, 5-norbornane-2-carboxaldehyde, bicyclo 2.2.1 hept-2-ene-5-carbaldehyde
CID PubChem 95117
Nom IUPAC Bicyclo[2.2.1]hept-2-ene-5-carbalaldéhyde
SMILES C1C2CC(C1C=C2)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Norbornene-2-carboxaldehyde
Note relative au nom endo + exo
Densité 1.032
Point d’ébullition 68°C to 70°C (12 mmHg)
Point d’éclair 50°C (122°F)
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.491
Quantité 25 g
Numéro UN UN1989
Beilstein 1363813
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Not miscible in water.
Poids de la formule 122.17
Pourcentage de pureté 95%