Learn More
5-Norbornene-2-carboxaldehyde, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Norbornene-2-carboxaldehyde |
| CAS | 5453-80-5 |
| Formule moléculaire | C8H10O |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxaldehyde, 2,5-Endomethylene-1,2,5,6-tetrahydrobenzaldehyde, 2-Formylbicyclo[2.2.1]hept-5-ene, 2-Norbornene-5-carboxaldehyde, 5-Formyl-2-norbornene, Bicyclo[2.2.1]hept-2-enyl-5-carboxaldehyde, NSC 18897 |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H10O/c9-5-8-4-6-1-2-7(8)3-6/h1-2,5-8H,3-4H2/t6-,7+,8?/m0/s1 |
| SMILES | O=CC1C[C@@H]2C[C@H]1C=C2 |
| Nom IUPAC | (1S,4S)-bicyclo[2.2.1]hept-2-ene-5-carbaldehyde |
| Poids moléculaire (g/mol) | 122.16 |
| Poids de la formule | 122.0732 |