Learn More
5-Norbornène-2-endo,3-endo-diméthanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15490278
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15490278 1 g 1g
15400288 5 g 5g
15410288 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15490278 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H53454.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 699-97-8 | C9H14O2 | 154.209 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 699-97-8
Formule moléculaire C9H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 154.209
Numéro MDL MFCD00674044
Clé InChI IGHHPVIMEQGKNE-WZENYGAOSA-N
Synonyme 5-norbornene-2-endo,3-endo-dimethanol, norborna-5-ene-2alpha,3alpha-dimethanol, bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2,3-dimethanol, 2r,3s-rel-9ci, 2s,3r-3-hydroxymethyl bicyclo 2.2.1 hept-5-en-2-yl methanol
CID PubChem 12253651
Nom IUPAC [(2R,3S)-3-(hydroxyméthyl)-2-bicyclo[2.2.1]hept-5-enyl]méthanol
SMILES C1C2C=CC1C(C2CO)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Norbornene-2-endo,3-endo-dimethanol
Point de fusion 82°C to 86°C
Point d’ébullition 170°C to 175°C (25 mmHg)
Quantité 1 g
Poids de la formule 154.21
Pourcentage de pureté 98%