Learn More
5-norbornène-2-exo,3-exo-diméthanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15440218
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15440218 25 g 25g
15420218 1 g 1g
15430218 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15440218 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H53422.14
 Article restreint
Expédition estimée: 05-10-2026
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
CAS: 699-95-6 | C9H14O2 | 154.209 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 699-95-6
Formule moléculaire C9H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 154.209
Numéro MDL MFCD00799568
Clé InChI IGHHPVIMEQGKNE-ROVKLQMOSA-N
Synonyme bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-exo,3-exo-dimethanol
CID PubChem 73995587
Nom IUPAC [(1R,3S,4S)-3-(hydroxyméthyl)-2-bicyclo[2.2.1]hept-5-ényl]méthanol
SMILES C1C2C=CC1C(C2CO)CO
Specifications
Nom chimique ou matériau 5-Norbornene-2-exo,3-exo-dimethanol
Densité 1.027
Point d’ébullition 97°C (20 mmHg)
Point d’éclair 113°C (235°F)
Indice de réfraction 1.523
Quantité 25 g
Poids de la formule 154.21
Pourcentage de pureté 97%