Learn More
5’-O-(4,4’-Diméthoxytrityl)-2’-désoxyinosine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15446749
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15446749 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15446749 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J65136.03
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)-2'-deoxyinosine
CAS 93778-57-5
Couleur Blanc à jaune
Formule moléculaire C31H30N4O6
Numéro MDL MFCD00057879
Quantité 1 g
Synonyme 5'-o-4,4'-dimethoxytrityl-2'-deoxyinosine, dmt-di, 2'-deoxy-5'-o-dmt-inosine, 9-2r,4s,5r-5-bis 4-methoxyphenyl phenyl methoxy methyl-4-hydroxyoxolan-2-yl purin-6-ol, inosine,5'-o-bis 4-methoxyphenyl phenylmethyl-2'-deoxy, 2'-deoxy-5'-o-dimethoxytrityl-inosine, 2'-deoxy-5'-ortho-dmt-inosine, 9-2r,4s,5r-5-bis 4-methoxyphenyl phenyl methoxy methyl-4-hydroxytetrahydrofuran-2-yl-9h-purin-6-ol, 9-2r,4s,5r-5-bis 4-methoxyphenyl phenyl methoxy methyl-4-hydroxyoxolan-2-yl-1h-purin-6-one
Clé InChI IYNGMVFRUKBGNM-OQAPVCBANA-N
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=NC2=C1N=CNC2=O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(OC)C=C1
Nom IUPAC 9-[(2R,4S,5R)-5-[[bis(4-méthoxyphényl)-phénylméthoxy]méthyl]-4-hydroxyoxolan-2-yl]-3H-purin-6-one
Poids moléculaire (g/mol) 554.60
CID PubChem 15277171
Poids de la formule 554.59
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre