Learn More
5’-O-(4,4’-diméthoxytrityl)-2’-fluoro-2’-déoxyuridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15480347
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15480347 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15480347 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J64217.06
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)-2'-fluoro-2'-deoxyuridine
CAS 146954-74-7
Couleur Blanc à jaune
Formule moléculaire C30H29FN2O7
Numéro MDL MFCD06657648
Quantité 5 g
Synonyme 1-2r,3r,4r,5r-5-bis 4-methoxyphenyl phenyl methoxy methyl-3-fluoro-4-hydroxytetrahydrofuran-2-yl pyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 5'-o-bis 4-methoxyphenyl phenylmethyl-2'-deoxy-2'-fluoro-uridine, 2'-deoxy-5'-o-dmt-2'-fluoro-uridine, 2'-deoxy-5'-o-dmt-2'-fluoro-d-uridine, 5'-o-bis 4-methoxyphenyl phenyl methyl-2'-deoxy-2'-fluorouridine, 5'-o-dmt-2'-fluoro-2'-deoxyuridine, 5'-o-4,4'-dimethoxytrityl-2'-fluoro-2'-deoxyuridine, uridine, 5'-o-bis 4-methoxyphenyl phenylmethyl-2'-deoxy-2'-fluoro, 1-2r,3r,4r,5r-5-bis 4-methoxyphenyl phenyl methoxy methyl-3-fluoro-4-hydroxyoxolan-2-yl-3h-pyrimidine-2,4-dione, 2'-fluoro-5'-o-dmt-uridine
Clé InChI CSSFZSSZXOCCJB-QSZUMSSQNA-N
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(OC[C@H]1O[C@H]([C@H](F)[C@@H]1O)N1C=CC(=O)NC1=O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(OC)C=C1
Nom IUPAC 1-[(2R,3R,4R,5R)-5-[[bis(4-méthoxyphenyl)-phénylméthoxy]méthyl]-3-fluoro-4-hydroxyoxolan-2-yl]pyrimidine-2,4-dione
Poids moléculaire (g/mol) 548.57
CID PubChem 7073186
Poids de la formule 548.56
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre