Learn More
5’-O-(4,4’-diméthoxytrityl)-2’-O-méthyluridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15470397
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15470397 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15470397 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J64880.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)-2'-O-methyluridine
CAS 103285-22-9
Couleur Blanc à jaune
Formule moléculaire C31H32N2O8
Numéro MDL MFCD00274123
Quantité 1 g
Synonyme 5'-o-4,4'-dimethoxytrityl-2'-o-methyluridine, 1-2r,3r,4r,5r-5-bis 4-methoxyphenyl phenyl methoxy methyl-4-hydroxy-3-methoxytetrahydrofuran-2-yl pyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 5'-o-dmt-2'-o-methyl-uridine, 5'-o-bis 4-methoxyphenyl phenylmethyl-2'-o-methyl-uridine, dmt-2-ome-u, uridine,5'-o-bis 4-methoxyphenyl phenylmethyl-2'-o-methyl, 5'-o-dmt-2'-o-methyluridine, mfdhavfjdsrpkc-yxinzvnlsa-n, 2'-o-methyl-5'-o-dmt-uridine, 5'-o-bis 4-methoxyphenyl phenyl methyl-2'-o-methyluridine
Informations sur la solubilité Soluble in acetonitrile
Clé InChI MFDHAVFJDSRPKC-UHFFFAOYNA-N
Poids moléculaire (g/mol) 560.60
CID PubChem 11039002
Poids de la formule 560.59
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre