Learn More
5’-O-(4,4’-diméthoxytrityl)-N2-isobutyryl-2’-O-méthylguanosine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15440457
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15440457 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15440457 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J65583.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Soluble dans l’acétonitrile
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)-N2-isobutyryl-2'-O-methylguanosine
CAS 114745-26-5
Couleur Blanc à jaune
Formule moléculaire C36H39N5O8
Numéro MDL MFCD09842119
Quantité 1 g
Synonyme 5'-o-dmt-n2-isobutyryl-2'-o-methyl-d-guanosine, n-9-2r,3r,4r,5r-5-bis 4-methoxyphenyl phenyl methoxy methyl-4-hydroxy-3-methoxytetrahydrofuran-2-yl-6-oxo-6,9-dihydro-1h-purin-2-yl isobutyramide, 5'-o-dmt-n2-isobutyryl-2'-o-methyl-guanosine, n-9-2r,3r,4r,5r-5-bis 4-methoxyphenyl phenyl methoxy methyl-4-hydroxy-3-methoxyoxolan-2-yl-6-oxo-1h-purin-2-yl-2-methylpropanamide, 5-o-dmt-n2-isobutyryl-2-o-methyl-guanosine, 5'-o-4,4'-dimethoxytrityl-n2-isobutyryl-2'-o-methylguanosine, 5'-o-bis 4-methoxyphenyl phenyl methyl-2'-o-methyl-n-2-methylpropanoyl guanosine, guanosine,5'-o-bis 4-methoxyphenyl phenylmethyl-2'-o-methyl-n-2-methyl-1-oxopropyl
Informations sur la solubilité Soluble in acetonitrile
Clé InChI ISQLJOGRNUQHJX-QTXIGGTANA-N
SMILES CO[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](COC(C2=CC=CC=C2)(C2=CC=C(OC)C=C2)C2=CC=C(OC)C=C2)O[C@H]1N1C=NC2=C1NC(NC(=O)C(C)C)=NC2=O
Nom IUPAC N-[9-[(2R,3R,4R,5R)-5-[[bis(4-méthoxyphényl)-phénylméthoxy]méthyl]-4-hydroxy-3-méthoxyoxolan-2-yl]-6-oxo-3H-purin-2-yl]-2-méthylpropanamide
Poids moléculaire (g/mol) 669.74
CID PubChem 14991812
Poids de la formule 669.72
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre