Learn More
5'-O-(4,4'-diméthoxytrityl)thymidine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)thymidine |
| CAS | 40615-39-2 |
| Formule moléculaire | C31 H32 N2 O7 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 5'-O-[Bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]thymidine (ACI), Thymidine, 5'-O-[α,α-bis(p-methoxyphenyl)benzyl]- (7CI), 5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)-2'-deoxythymidine, 5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)thymidine, 5'-O-(Di-p-methoxytrityl)thymidine, 5'-O-(p,p'-Dimethoxytrityl)thymidine |
| Formule InChI | InChI=1S/C31H32N2O7/c1-20-18-33(30(36)32-29(20)35)28-17-26(34)27(40-28)19-39-31(21-7-5-4-6-8-21,22-9-13-24(37-2)14-10-22)23-11-15-25(38-3)16-12-23/h4-16,18,26-28,34H,17,19H2,1-3H3,(H,32,35,36)/t26-,27+,28+/m0/s1 |
| SMILES | COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2O)N3C=C(C)C(=O)NC3=O)(c4ccccc4)c5ccc(OC)cc5 |
| Nom IUPAC | 1-[(2R,4S,5R)-5-[[bis(4-méthoxyphényl)-phénylméthoxy]méthyl]-4-hydroxyoxolan-2-yl]-5-5-dione-2,4-dione |
| Poids moléculaire (g/mol) | 544.6 |
| Poids de la formule | 544.221 |