Learn More
5-O-Desméthyl Oméprazole, TRC
Code produit 30011586
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
5 mg
50 mg
Conditionnement:
2.50mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30011586 5 mg 5mg
30009908 2.5 mg 2.50mg
30012798 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30011586 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD2921205MG
 Article restreint
Expédition estimée: 21-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 151602-49-2
Formule moléculaire C16H17N3O3S
Poids moléculaire (g/mol) 331.39
Synonyme 1H-Benzimidazol-6-ol, 2-[[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-, 2-[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridyl)methylsulfinyl]-1H-benzimidazol-5-ol
SMILES COc1c(C)cnc(CS(=O)c2nc3cc(O)ccc3[nH]2)c1C
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-O-Desmethyl Omeprazole
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H17N3O3S/c1-9-7-17-14(10(2)15(9)22-3)8-23(21)16-18-12-5-4-11(20)6-13(12)19-16/h4-7,20H,8H2,1-3H3,(H,18,19)
Poids de la formule 331.0991
Pourcentage de pureté >95%