Learn More
5-O-Desméthyl Oméprazole, TRC
Code produit 30012798
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
5 mg
50 mg
Conditionnement:
2.50mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30012798 50 mg 50mg
30011586 5 mg 5mg
30009908 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30012798 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD29212050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 151602-49-2
Formule moléculaire C16H17N3O3S
Poids moléculaire (g/mol) 331.39
Synonyme 1H-Benzimidazol-6-ol, 2-[[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-, 2-[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridyl)methylsulfinyl]-1H-benzimidazol-5-ol
SMILES COc1c(C)cnc(CS(=O)c2nc3cc(O)ccc3[nH]2)c1C
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-O-Desmethyl Omeprazole
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H17N3O3S/c1-9-7-17-14(10(2)15(9)22-3)8-23(21)16-18-12-5-4-11(20)6-13(12)19-16/h4-7,20H,8H2,1-3H3,(H,18,19)
Poids de la formule 331.0991
Pourcentage de pureté >95%