Learn More
5-o-tert-Butyldiméthylsilyl-2,3-O-isopropylidène-alpha,bêta-D-ribofuranose, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
5-O-tert-Butyldiméthylsilyl-2,3-O-isopropylidène-α ;,β ;-D-ribofuranose est utilisé comme matériau de départ pour la préparation du N-benzyl alfa-L-manno aminocyclopintol, 4--désoxy-N-benzyl-alfa-L-manno aminocyclopentitol et N-benzyl 6,7-di-épi-tréhalamine en utilisant l’allylation stéréosélective. Il est également utilisé dans les oligosaccharides.
Solubilité
Soluble dans le dichlorométhane et l’acétate d’éthyle.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-O-tert-Butyldimethylsilyl-2,3-O-isopropylidene-alpha,beta-D-ribofuranose |
| Point de fusion | 50°C to 53°C |
| Quantité | 250 mg |
| Informations sur la solubilité | Soluble in dichloromethane and ethyl acetate. |
| Rotation optique | −13.3° (c=1 in Chloroform) |
| Poids de la formule | 304.46 |