Learn More
5’-O-(tertiobutyldiméthylsilyl) thymidine, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15498927
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15498927 1 g 1g
15418937 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15498927 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52301.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 40733-28-6 | Molecular Formula: C16H28N2O5Si | Molecular Weight: 356.49 g/mol
5'-O-(tert-Butyldimethylsilyl)thymidine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 5′-O-(tert-butyldiméthylsilyl)thymidine est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 40733-28-6
Formule moléculaire C16H28N2O5Si
Poids moléculaire (g/mol) 356.49
Numéro MDL MFCD01631041
Clé InChI IJWIJLIIOKZJMS-YNEHKIRRSA-N
Synonyme 1-2s,4r,5s-5-tert-butyldimethylsilyl oxy methyl-4-hydroxyoxolan-2-yl-5-methyl-3h-pyrimidine-2,4-dione
CID PubChem 44717046
SMILES CC1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)O2)C(=O)NC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5'-O-(tert-Butyldimethylsilyl)thymidine
Quantité 1 g
Nom IUPAC 1-[(2S,4R,5S)-5-[[tertiobutyl(diméthyl)silyl]oxyméthyl]-4-hydroxyoxolan-2-yl]-5-méthylpyrimidine-2,4-dione
Poids de la formule 356.49
Pourcentage de pureté ≥97%