Learn More
5-Oxo-1,3-dioxolane-4,4-diacetic Acid, TRC
Code produit 30412968
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30412968 1 g -
30423296 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30412968 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO8555001G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 144-16-1
Formule moléculaire C7H8O7
Poids moléculaire (g/mol) 204.13
Synonyme beta-(Hydroxymethoxy)-tricarballylic acid gamma-Lactone, Anhydromethylenecitric Acid, Methylenecitric Acid, NSC 68614
Nom IUPAC 2-[4-(carboxymethyl)-5-oxo-1,3-dioxolan-4-yl]acetic acid
SMILES OC(=O)CC1(CC(=O)O)OCOC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Oxo-1,3-dioxolane-4,4-diacetic Acid
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C7H8O7/c8-4(9)1-7(2-5(10)11)6(12)13-3-14-7/h1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)
Poids de la formule 204.027