Learn More
Acide 5-oxo-5-phénylvalérique, TRC
Code produit 30410776
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30410776 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30410776 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO870188500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Oxo-5-phenylvaleric Acid
CAS 1501-05-9
Formule moléculaire C11H12O3
Quantité 500 mg
Synonyme delta-Oxobenzenepentanoic Acid, 4-Benzoylbutanoic Acid, 4-Benzoylbutyric Acid, 5-Oxo-5-phenylpentanoic Acid, 5-Phenyl-5-oxopentanoic Acid, 5-Phenyl-5-oxovaleric Acid, NSC 10139, gamma-Benzoylbutyric Acid
Formule InChI InChI=1S/C11H12O3/c12-10(7-4-8-11(13)14)9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2,(H,13,14)
SMILES OC(=O)CCCC(=O)c1ccccc1
Nom IUPAC Acide 5-oxo-5-phénylpentanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 192.21
Poids de la formule 192.0786