Learn More
5-Oxotetrahydrofuran-2,3-dicarboxylic acid, 95%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Oxotetrahydrofuran-2,3-dicarboxylic acid |
| CAS | 4702-32-3 |
| Formule moléculaire | C6H6O6 |
| Numéro MDL | MFCD00005397 |
| Quantité | 1 g |
| SMILES | O=C1OC(C(O)=O)C(C(O)=O)C1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 174.11 |
| Pourcentage de pureté | 95% |