Learn More
Acide 5-phénoxy-2-furoique, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10659325
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10659325 5 g 5g
10600665 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10659325 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur HTS06019DE
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 60698-32-0
Formule moléculaire C11H8O4
Poids moléculaire (g/mol) 204.18
Numéro MDL MFCD01925067
Clé InChI QQKXTFLRAZKJJO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-phenoxy-2-furoic acid, 2-furancarboxylic acid,5-phenoxy, 5-phenoxy-furan-2-carboxylic acid, maybridge3_002285, 5-phenoxypyromucic acid
CID PubChem 2812790
Nom IUPAC acide 5-phénoxyfurane-2-carboxylique
SMILES OC(=O)C1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Phenoxy-2-furoic acid
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 5 g
Poids de la formule 204.18
Pourcentage de pureté 97%