Learn More
5-phényl-1,3,4-thiadiazole-2-thiol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15475847
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15475847 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15475847 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33061.ME
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 5585-19-3 | C8H6N2S2 | 194.27 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Phenyl-1,3,4-thiadiazole-2-thiol
CAS 5585-19-3
Point de fusion 213°C to 215°C
Formule moléculaire C8H6N2S2
Numéro MDL MFCD01681863
Quantité 500 mg
Synonyme 5-phenyl-1,3,4-thiadiazole-2-thiol, 1,3,4-thiadiazole-2-thiol, 5-phenyl, 5-phenyl-1,3,4-thiadiazole-2 3h-thione, 2-mercapto-5-fenil-1,3,4-tiadiazolo italian, 2-mercapto-5-phenyl-1,3,4-thiadiazole, 2-mercapto-5-fenil-1,3,4-tiadiazolo, d0n3dw, 5-phenyl-1,3,4-thiadiazol-2-thiol, 5-phenyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl hydrosulfide
Clé InChI ZTLMHGOWADYAHM-UHFFFAOYSA-N
SMILES S=C1NN=C(S1)C1=CC=CC=C1
Nom IUPAC 5-phenyl-2,3-dihydro-1,3,4-thiadiazole-2-thione
Poids moléculaire (g/mol) 194.27
CID PubChem 3035373
Poids de la formule 194.28
Pourcentage de pureté 96%