Learn More
(5-phényl-1,3-oxazol-4-yl)méthanol, ≥95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10573002
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10573002 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10436272 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10573002 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC10209CB
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 352018-88-3
Formule moléculaire C10H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 175.187
Numéro MDL MFCD03086105
Clé InChI LVHWTAMRDRDXJP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-phenyloxazol-4-yl methanol, 5-phenyl-1,3-oxazol-4-yl methanol, 5-phenyl-1,3-oxazole-4-methanol, 4-oxazolemethanol,5-phenyl, 5-phenyl-4-oxazolyl methanol, 5-phenyl-oxazol-4-yl-methanol, 5-phenyl-1,3-oxazol-4-yl methan-1-ol
CID PubChem 2776302
Nom IUPAC (5-phényl-1,3-oxazol-4-yl)méthanol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C(N=CO2)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau (5-Phenyl-1, 3-oxazol-4-yl)methanol
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 175.19
Pourcentage de pureté 95%