Learn More
Acide 5-phényl-1,3-oxazole-4-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10571682
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10571682 1 g Flacon en verre ambré 1g
10561682 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10346784 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10571682 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC10201DA
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
Chemical Identifiers
CAS 99924-18-2
Formule moléculaire C10H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 189.17
Numéro MDL MFCD00105447
Clé InChI RUKDIKJSGDVSIF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-phenyloxazole-4-carboxylic acid, 5-phenyl-4-oxazolecarboxylic acid, 4-oxazolecarboxylic acid, 5-phenyl, 5-phenyl-oxazole-4-carboxylic acid, buttpark 15357-35, 4-carboxy-5-phenyl-1,3-oxazole, 4-oxazolecarboxylicacid, 5-phenyl, 5-phenyl-1,3-oxazol-4-ylcarboxylic acid, saltdata: free, 2-amino-1,2,3,4-tetrahydro-5,8-dimethoxy-2-naphthalenecarboxylic acid methyl ester
CID PubChem 2776299
Nom IUPAC Acide 5-phényl-1,3-oxazole-4-carboxylique
SMILES OC(=O)C1=C(OC=N1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 5-Phenyl-1, 3-oxazole-4-carboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 189.17
Pourcentage de pureté 97%