Learn More
5-Phenyl-1,3-oxazole, 97%, BLD Pharm™
Code produit 31033961
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
25 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31033961 100 mg
31021295 25 g
31016918 1 g
31030787 5 g
31024447 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 31033961 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD105267100mg
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Phenyl-1,3-oxazole
CAS 1006-68-4
Formule moléculaire C9H7NO
Numéro MDL MFCD00067074
Quantité 100 mg
SMILES O1C=NC=C1C1=CC=CC=C1
Poids moléculaire (g/mol) 145.16
Pourcentage de pureté 97%