Learn More
5-Phényl-1,3-oxazolidin-2-one (~90%), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Phenyl-1,3-oxazolidin-2-one |
| CAS | 7693-77-8 |
| Formule moléculaire | C9 H9 N O2 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 5-Phenyl-2-oxazolidinone, (±)-Resedine, 2-Oxo-5-phenyl-1,3-oxazolidine, 5-Phenyl-2-oxazolidone, Resedine |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H9NO2/c11-9-10-6-8(12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2,(H,10,11) |
| SMILES | O=C1NCC(O1)c2ccccc2 |
| Nom IUPAC | 5-phényl-1,3-oxazolidin-2-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 163.173 |
| Poids de la formule | 163.063 |