Learn More
5-phényl-1-pentanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11398595
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11398595 5 g 5g
11388595 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11398595 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12070.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10521-91-2 | C11H16O | 164.248 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants. Conserver dans un récipient bien scellé dans un endroit frais et sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10521-91-2
Formule moléculaire C11H16O
Poids moléculaire (g/mol) 164.248
Numéro MDL MFCD00002979
Clé InChI DPZMVZIQRMVBBW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-phenyl-1-pentanol, benzenepentanol, 5-phenylpentanol, phenylamyl alcohol, phenylpentanol, 1-pentanol, 5-phenyl, pentanol, 5-phenyl, phenylpentanol van, unii-63ax6o7zxd, 5-phenyl-pentanol
CID PubChem 61523
Nom IUPAC 5-phénylpentan-1-ol
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Phenyl-1-pentanol
Densité 0.975
Point d’ébullition 113°C to 114°C (1.5 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.516
Quantité 5 g
Beilstein 1935233
Informations sur la solubilité Not miscible in water.
Poids de la formule 164.25
Pourcentage de pureté 97%