Learn More
5-phényl-1-pentanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10180402 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10180402 25 g Flacon en verre 25g
10170402 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10180402 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 182470250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 10521-91-2 | C11H16O | 164.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10521-91-2
Formule moléculaire C11H16O
Poids moléculaire (g/mol) 164.25
Numéro MDL MFCD00002979
Clé InChI DPZMVZIQRMVBBW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-phenyl-1-pentanol, benzenepentanol, 5-phenylpentanol, phenylamyl alcohol, phenylpentanol, 1-pentanol, 5-phenyl, pentanol, 5-phenyl, phenylpentanol van, unii-63ax6o7zxd, 5-phenyl-pentanol
CID PubChem 61523
Nom IUPAC 5-phénylpentan-1-ol
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Phenyl-1-pentanol
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Point d’ébullition 155.0°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5(CH2)5OH
Indice de réfraction 1.5162
Quantité 25 g
Beilstein 06, IV, 3373
Poids de la formule 164.25
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide