Learn More
Acide 5-phényl-1H-pyrazole-4-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15495297
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15495297 250 mg 250mg
15475297 1 g 1g
15485297 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15495297 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32560.MD
 Article restreint
En stock
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 5504-65-4 | C10H8N2O2 | 188.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5504-65-4
Formule moléculaire C10H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 188.19
Numéro MDL MFCD06798067,MFCD03834501
Clé InChI LGTJKUYVFSBOMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-phenyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 3-phenylpyrazole-4-carboxylic acid, 3-phenyl-2h-pyrazole-4-carboxylic acid, 5-phenylpyrazole-4-carboxylic acid
CID PubChem 4138562
Nom IUPAC acide 5-phényle-1H-pyrazole-4-carboxylique
SMILES OC(=O)C1=C(NN=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Nom chimique ou matériau 5-Phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Point de fusion 280°C to 285°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 188.19
Pourcentage de pureté 97%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.