Learn More
Acide 5-phényl-2,4-pentadiénoïque, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11354414
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11354414 25 g 25g
11344414 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11354414 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L01004.14
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1552-94-9 | C11H10O2 | 174.199 g/mol
5-Phenyl-2,4-pentadienoic acid is used as Synthetic building block, anti-malarial agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 5-phényle-2,4-pentadiénoïque est utilisé comme bloc de construction synthétique, un agent antipaludique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Température de stockage : 2-4°C et conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1552-94-9
Formule moléculaire C11H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 174.199
Numéro MDL MFCD00014018
Clé InChI FEIQOMCWGDNMHM-KBXRYBNXSA-N
Synonyme 5-phenylpenta-2,4-dienoic acid, 2e,4e-5-phenylpenta-2,4-dienoic acid, 5-phenyl-2,4-pentadienoic acid, 2,4-pentadienoic acid, 5-phenyl, e,e-cinnamylideneacetic acid, 2e,4e-5-phenyl-2,4-pentadienoic acid, 2,4-pentadienoicacid, 5-phenyl-, 2e,4e, 4-phenyl-1,3-butadiene-1-carboxylic acid, juarezic acid, cinnamylidene acetic acid
CID PubChem 1549512
Nom IUPAC Acide (2E,4E)-5-phénylpenta-2,4-diénoïque
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=CC=CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Phenyl-2,4-pentadienoic acid
Point de fusion 163°C to 167°C
Quantité 25 g
Beilstein 2042414
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 174.2
Pourcentage de pureté ≥98%