Learn More
(5-Phényl-2-urido)thiophène-3-carboxamide, TRC
Code produit 30427657
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
2.5 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30427657 2.5 mg
30422289 25 mg
30425951 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30427657 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP3382502.5MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 354811-10-2
Formule moléculaire C12 H11 N3 O2 S
Poids moléculaire (g/mol) 261.3
Nom IUPAC 2-(carbamoylamino)-5-phénylthiophène-3-carboxamide
SMILES NC(=O)Nc1sc(cc1C(=O)N)c2ccccc2
Spécification
Nom chimique ou matériau (5-Phenyl-2-ureido)thiophene-3-carboxamide
Quantité 2.5 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H11N3O2S/c13-10(16)8-6-9(7-4-2-1-3-5-7)18-11(8)15-12(14)17/h1-6H,(H2,13,16)(H3,14,15,17)
Poids de la formule 261.0572