Learn More
5-Phenylbenzene-1,3-diol, TRC
Code produit 30419931
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30419931 10 mg 10mg
30424574 50 mg -
30414247 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30419931 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP32232310MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7028-41-3
Formule moléculaire C12H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 186.21
Nom IUPAC 5-phenylbenzene-1,3-diol
SMILES Oc1cc(O)cc(c1)c2ccccc2
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Phenylbenzene-1,3-diol
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H10O2/c13-11-6-10(7-12(14)8-11)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,13-14H
Poids de la formule 186.0681