Learn More
5-Phenylbenzene-1,3-diol, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 5-Phenylbenzene-1,3-diol |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H10O2/c13-11-6-10(7-12(14)8-11)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,13-14H |
| Poids de la formule | 186.0681 |