Learn More
5-Phenylcyclohéxane-1,3-dione, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11470093
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11470093 25 g 25g
11460093 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11470093 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12136.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 493-72-1 | C12H12O2 | 188.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 493-72-1
Formule moléculaire C12H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 188.23
Numéro MDL MFCD00051846
Clé InChI ZFVDSCASCRHXCP-SNVBAGLBSA-N
CID PubChem 568962
Nom IUPAC (5R)-3-hydroxy-5-phenylcyclohex-2-en-1-one
SMILES OC1=CC(=O)C[C@@H](C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Phenylcyclohexane-1,3-dione
Point de fusion ∼185°C (decomposition)
Quantité 25 g
Beilstein 1103470
Synonyme 5-phenyl-1,3-cyclohexanedione, 5-phenyl-cyclohexane-1,3-dione, 1,3-cyclohexanedione, 5-phenyl, acmc-1anml, 5-phenylcyclohexan-1,3-dione, 1,3-dioxo-5-phenylcyclohexane, 5phenylcyclohexane-1, 3-dione, 1,3-cyclohexanedione,5-phenyl, 5-phenyl-cyclohexane-1, 3-dione
Poids de la formule 188.23
Pourcentage de pureté 97%