Learn More
(5-phénylisoxazol-3-yl)méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10557673
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10557673 250 mg -
10679364 1 g 1g
10317254 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10557673 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Maybridge missing translation for 'supplierNo' CC30509CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 1619-37-0
Formule moléculaire C10H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 175.187
Numéro MDL MFCD01444104
Clé InChI BPAFLGGUEBMWRN-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 1481082
Nom IUPAC (5-phényl-1,2-oxazol-3-yl)méthanol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=NO2)CO
Specifications
Nom chimique ou matériau (5-Phenylisoxazol-3-yl)methanol
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Synonyme 5-phenylisoxazol-3-yl methanol, 5-phenyl-3-isoxazolyl methanol, 5-phenyl-1,2-oxazol-3-yl methanol, 3-isoxazolemethanol, 5-phenyl, 3-hydroxymethyl-5-phenylisoxazole, 5-phenylisoxazol-3-yl methan-1-ol, 5-phenylisoxazole-3-methanol, 3-isoxazolemethanol,5-phenyl, 5-phenyl-3-hydroxymethylisoxazole, 5-phenyl-isoxazol-3-yl methanol
Poids de la formule 175.19
Pourcentage de pureté 97%