Learn More
(5-phénylisoxazol-3-yl)méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10679364
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10679364 1 g 1g
10557673 250 mg -
10317254 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10679364 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC30509DA
 Article restreint
Expédition estimée: 01-10-2026
Identifiants chimiques
CAS 1619-37-0
Formule moléculaire C10H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 175.187
Numéro MDL MFCD01444104
Clé InChI BPAFLGGUEBMWRN-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 1481082
Nom IUPAC (5-phényl-1,2-oxazol-3-yl)méthanol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=NO2)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau (5-Phenylisoxazol-3-yl)methanol
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Synonyme 5-phenylisoxazol-3-yl methanol, 5-phenyl-3-isoxazolyl methanol, 5-phenyl-1,2-oxazol-3-yl methanol, 3-isoxazolemethanol, 5-phenyl, 3-hydroxymethyl-5-phenylisoxazole, 5-phenylisoxazol-3-yl methan-1-ol, 5-phenylisoxazole-3-methanol, 3-isoxazolemethanol,5-phenyl, 5-phenyl-3-hydroxymethylisoxazole, 5-phenyl-isoxazol-3-yl methanol
Poids de la formule 175.19
Pourcentage de pureté 97%