Learn More
5-phényloxazole, Thermo Scientific™
Code produit 17750629 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17750629 5 g 5g
17740629 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17750629 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 264220050
 Article restreint
Expédition estimée: 05-02-2027
Spécification
Vecteur alpha PHENYLOXAZOLE
Nom chimique ou matériau 5-Phenyloxazole
CAS 1006-68-4
Couleur Marron à jaune
Spectre IR Conforms
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C9 H7 N O
Numéro MDL 00067074
Quantité 5 g
Poids moléculaire (g/mol) 145.16
Forme physique Crystals or Low Melting Solid