Learn More
5-Phénylthio-2-aminobenzimidazole, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-(phenylthio)-2-aminobenzimidazole |
| CAS | 53065-28-4 |
| Formule moléculaire | C13 H11 N3 S |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | 1H-Benzimidazol-2-amine','6-(phenylthio)-, 1H-Benzimidazol-2-amine','5-(phenylthio)- (9CI), 6-(Phenylthio)-1H-benzimidazol-2-amine, 2-Amino-5-(phenylthio)benzimidazole, 5-Phenylthio-2-aminobenzimidazole, Fenbendazole-amine, 5-(Phenylthio)-2-aminobenzimidazole |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H11N3S/c14-13-15-11-7-6-10(8-12(11)16-13)17-9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,(H3,14,15,16) |
| SMILES | Nc1nc2cc(Sc3ccccc3)ccc2[nH]1 |
| Nom IUPAC | 5-phénylsulfanyl-1H-benzimidazol-2-amine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 241.31 |
| Poids de la formule | 241.0674 |