Learn More
Acide 5-phénylthiophène-2-carboxylique, 95 + %, Thermo Scientific™
Code produit 10412064
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10412064 5 g Flacon en verre ambré 5g
10089171 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10262822 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10412064 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC10501DE
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 19163-24-7
Formule moléculaire C11H8O2S
Poids moléculaire (g/mol) 204.243
Clé InChI QGMFBCDNJUZQBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-phenyl-2-thiophenecarboxylic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 5-phenyl, 5-phenyl-2-thiophene carboxylic acid, pubchem19533, 5-phenyl-2-thenoic acid, 2-carboxy-5-phenylthiophene, 5-phenyl 2-thiophenecarboxylic acid, 5-phenyl-thiophene-2-carboxylic acid
CID PubChem 736494
Nom IUPAC Acide 5-phénylthiophène-2-carboxylique
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(S2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Phenylthiophene-2-carboxylic acid
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 204.25
Pourcentage de pureté 95%