Learn More
5-pipéridine-1-yl-1,3,4-thiadiazol-2-amine, Thermo Scientific™
Code produit 10586050
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10586050 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10586050 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MAY00307DA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-piperidin-1-yl-1, 3, 4-thiadiazol-2-amine
CAS 71125-46-7
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C7H12N4S
Quantité 1 g
Synonyme 5-piperidin-1-yl-1,3,4-thiadiazol-2-amine, tos-bb-1081, 2-amino-5-piperidino-1,3,4-thiadiazole, 5-piperidyl-1,3,4-thiadiazole-2-ylamine, 2-amino-5-piperid-1-yl-1,3,4-thiadiazole, 1,3,4-thiadiazol-2-amine, 5-1-piperidinyl
Clé InChI ULKCIZIQEBWQFJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCN(CC1)C2=NN=C(S2)N
Nom IUPAC 5-pipéridin-1-yl-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Poids moléculaire (g/mol) 184.261
CID PubChem 1500010
Poids de la formule 184.26
Pourcentage de pureté 97%