Learn More
5-Piperidinothiophène-2-carbalaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10778435
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10778435 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10547084 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10778435 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC72604CB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 24372-48-3
Formule moléculaire C10H13NOS
Poids moléculaire (g/mol) 195.28
Numéro MDL MFCD05263177
Clé InChI SFDXRMCPPLZJBG-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2113341
SMILES O=CC1=CC=C(S1)N1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Piperidinothiophene-2-carbaldehyde
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Synonyme 5-piperidin-1-yl thiophene-2-carbaldehyde, 5-piperidin-1-yl-thiophene-2-carbaldehyde, 5-piperidino-2-thiophenecarbaldehyde, 5-piperidin-1-yl-thiophene-2-carboxaldehyde, 5-piperidylthiophene-2-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde, 5-1-piperidinyl, piperidinothiophenecarbaldehyde, 5-piperidin-1-yl-2-formylthiophene, 2-thiophenecarboxaldehyde,5-1-piperidinyl
Nom IUPAC 5-pipéridine-1-ylthiophène-2-carbalaldéhyde
Poids de la formule 195.28
Pourcentage de pureté 97%