Learn More
Acide 5-pyrid-3-ylthiophène-2-carboxylique 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10728455
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10728455 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10215474 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10728455 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC66801CB
 Article restreint
Expédition estimée: 05-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 278803-20-6
Formule moléculaire C10H7NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 205.231
Numéro MDL MFCD06496471
Clé InChI HENDYXUZFUWIMG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-pyrid-3-ylthiophene-2-carboxylic acid, 5-pyridin-3-yl thiophene-2-carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylicacid, 5-3-pyridinyl, 5-3-pyridyl thiophene-2-carboxylic acid, 5-pyridin-3-yl-thiophene-2-carboxylic acid, 5-3-pyridinyl-2-thiophenecarboxylic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 5-3-pyridinyl
CID PubChem 4739100
Nom IUPAC Acide 5-pyridine-3-ylthiophène-2-carboxylique
SMILES C1=CC(=CN=C1)C2=CC=C(S2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Pyrid-3-ylthiophene-2-carboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 205.24
Pourcentage de pureté 97%