Learn More
(5-pyrid-4-ylthien-2-yl)méthanol, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10081714
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10081714 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10152834 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10081714 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC67009CB
 Article restreint
Expédition estimée: 21-07-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 138194-04-4
Formule moléculaire C10H9NOS
Poids moléculaire (g/mol) 191.248
Numéro MDL MFCD09879963
Clé InChI GDGUQNXUEMPEKM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-pyrid-4-ylthien-2-yl methanol, 5-pyridin-4-yl thiophen-2-yl methanol, 5-4-pyridyl-2-thienyl methan-1-ol, 5-pyridin-4-ylthiophen-2-yl methanol
CID PubChem 15708918
Nom IUPAC (5-pyridine-4-ylthiophène-2-yl)méthanol
SMILES C1=CN=CC=C1C2=CC=C(S2)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau (5-Pyrid-4-ylthien-2-yl)methanol
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 191.25
Pourcentage de pureté 95%