Learn More
5-pyrid-4-ylthiophène-2-carbalaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10505934
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10505934 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10450554 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10505934 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC67004CB
 Article restreint
Expédition estimée: 12-10-2026
Identifiants chimiques
CAS 129770-69-0
Formule moléculaire C10H7NOS
Poids moléculaire (g/mol) 189.232
Numéro MDL MFCD06802777
Clé InChI SZPFXOQATCPCET-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 11052422
Nom IUPAC 5-pyridine-4-ylthiophène-2-carbalaldéhyde
SMILES C1=CN=CC=C1C2=CC=C(S2)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Pyrid-4-ylthiophene-2-carbaldehyde
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Synonyme 5-pyridin-4-yl thiophene-2-carbaldehyde, 5-pyrid-4-ylthiophene-2-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde,5-4-pyridinyl, acmc-20mtde, 4-5-formylthien-2-yl pyridine, 2-formyl-5-pyridin-4-yl thiophene, 5-4-pyridyl thiophene-2-carbaldehyde, 5-4-pyridinyl-2-thiophenecarboxaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde, 5-4-pyridinyl
Poids de la formule 189.24
Pourcentage de pureté 97%