Learn More
Acide 5-pyrid-4-ylthiophène-2-carboxylique 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10662515
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10662515 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10612855 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10662515 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC67001CB
 Article restreint
Expédition estimée: 04-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 216867-32-2
Formule moléculaire C10H7NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 205.23
Numéro MDL MFCD07376007
Clé InChI OJOWGMLSJKRJNV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-pyridin-4-yl thiophene-2-carboxylic acid, 4-2-carboxythien-5-yl pyridine, 5-pyrid-4-ylthiophene-2-carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylicacid, 5-4-pyridinyl, 5-4-pyridyl-2-thiophenecarboxylic acid, 5-4-pyridyl thiophene-2-carboxylic acid, 5-4-pyridinyl-2-thiophenecarboxylic acid, 5-pyridin-4-yl-thiophene-2-carboxylic acid, 5-pyridin-4-yl thiophene-2-carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 5-4-pyridinyl
CID PubChem 21928576
Nom IUPAC Acide 5-pyridine-4-ylthiophène-2-carboxylique
SMILES OC(=O)C1=CC=C(S1)C1=CC=NC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Pyrid-4-ylthiophene-2-carboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 205.24
Pourcentage de pureté 97%